Print…
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
OR5408-100G OR5408-500G
APOSOR5408-100GEA 145 EUR
APOSOR5408-100G APOSOR5408-500G
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso Molecular: 229.276 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862877
Número CAS: 98303-20-9