Print…
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5406-1G OR5406-250MG OR5406-5G
APOSOR5406-1GEA 132 EUR
APOSOR5406-1G APOSOR5406-250MG APOSOR5406-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Fórmula: C₁₂H₂₂N₂O₄
Peso Molecular: 258.32 g/mol
Ponto de Fusão: 144…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03410257
Número CAS: 242459-97-8