Print…
1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5404-100G OR5404-25G
APOSOR5404-100GEA 0 EUR
APOSOR5404-100G APOSOR5404-25G
1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₃
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075174
Número CAS: 109384-19-2