Print…
4-Iodophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5400-25G OR5400-100G OR5400-10G
APOSOR5400-25GEA 60.9 EUR
APOSOR5400-25G APOSOR5400-100G APOSOR5400-10G
4-Iodophenol 97%
4-Iodophenol
Fórmula: C₆H₅IO
Ponto de ebulição: 138 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 91…95 °C
Densidade: 1,857 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002327
Número CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8,III