Print…
2-Bromophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5397-100G OR5397-25G OR5397-500G
APOSOR5397-100GEA 58 EUR
APOSOR5397-100G APOSOR5397-25G APOSOR5397-500G
2-Bromophenol 98%
2-Bromophenol
Fórmula: C₆H₅BrO
Ponto de ebulição: 194…195 °C
Ponto de Fusão: 44380 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002146
Número CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 1993
ADR: 3,III