Print…
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5395-100G OR5395-25G OR5395-5G
APOSOR5395-100GEA 372 EUR
APOSOR5395-100G APOSOR5395-25G APOSOR5395-5G
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₇ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012836
Número CAS: 71617-20-4
EINECS: 275-713-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III