Print…
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5394-100G OR5394-1KG OR5394-250G
APOSOR5394-100GEA 102 EUR
APOSOR5394-100G APOSOR5394-1KG APOSOR5394-250G
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Fórmula: C₇H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 95…98 °C/7,5mmHg
Densidade: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005554
Número CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II