Print…
3-Cyano-4-methylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
OR5392-25G OR5392-5G OR5392-1G
APOSOR5392-25GEA 147 EUR
APOSOR5392-25G APOSOR5392-5G APOSOR5392-1G
3-Cyano-4-methylaniline
3-Cyano-4-methylaniline
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de ebulição: 110 °C/22mmHg
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017608
Número CAS: 50670-64-9