Print…
1,2,4-Trimetilbenzeno 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pseudocumene
OR5391-500G OR5391-2KG OR5391-5KG
APOSOR5391-500GEA 33.5 EUR
APOSOR5391-500G APOSOR5391-2KG APOSOR5391-5KG
1,2,4-Trimetilbenzeno 98%
1,2,4-Trimetilbenzeno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 168 °C
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008527
Número CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III