Print…
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5385-1G OR5385-5G
APOSOR5385-1GEA 79.9 EUR
APOSOR5385-1G APOSOR5385-5G
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Fórmula: C₄HCl₃O₂S₂
Ponto de ebulição: 256…257 °C
Densidade: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051665
Número CAS: 56946-83-9
UN: 3265
ADR: 8,II