Print…
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5384-100G OR5384-25G OR5384-5G
APOSOR5384-100GEA 0 EUR
APOSOR5384-100G APOSOR5384-25G APOSOR5384-5G
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₃O₂S
Ponto de ebulição: 85…86 °C/0,5mmHg
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051698
Número CAS: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II