Print…
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5383-5G OR5383-100G OR5383-25G
APOSOR5383-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5383-5G APOSOR5383-100G APOSOR5383-25G
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₃O₂S
Ponto de Fusão: 51…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052311
Número CAS: 6579-54-0
UN: 3261
ADR: 8,III