Print…
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5382-100G OR5382-25G
APOSOR5382-100GEA 197 EUR
APOSOR5382-100G APOSOR5382-25G
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₃O₂S
Ponto de Fusão: 36…37 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007429
Número CAS: 5402-73-3
EINECS: 226-453-6
UN: 3261
ADR: 8,II