Print…
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5381-100G OR5381-25G OR5381-5G
APOSOR5381-100GEA 198 EUR
APOSOR5381-100G APOSOR5381-25G APOSOR5381-5G
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₃O₂S
Ponto de Fusão: 57…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051844
Número CAS: 82417-45-6
UN: 3261
ADR: 8,II