Print…
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5376-100G OR5376-25G OR5376-500G
APOSOR5376-100GEA 69.6 EUR
APOSOR5376-100G APOSOR5376-25G APOSOR5376-500G
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₄S
Ponto de Fusão: 63…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007430
Número CAS: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
UN: 3261
ADR: 8,II