Print…
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5375-25G OR5375-100G OR5375-5G
APOSOR5375-25GEA 43.5 EUR
APOSOR5375-25G APOSOR5375-100G APOSOR5375-5G
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 211.07 g/mol
Ponto de ebulição: 102…104 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051697
Número CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8 II