Print…
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5374-25G OR5374-100G OR5374-500G
APOSOR5374-25GEA 37.7 EUR
APOSOR5374-25G APOSOR5374-100G APOSOR5374-500G
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 211.07 g/mol
Ponto de ebulição: 150…152 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 28
Densidade: 1.548 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051520
Número CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8+3 II