Print…
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5373-100G OR5373-25G OR5373-500G
APOSOR5373-100GEA 94.4 EUR
APOSOR5373-100G APOSOR5373-25G APOSOR5373-500G
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄BrClO₂S
Peso Molecular: 255.52 g/mol
Ponto de ebulição: 152…154 °C/26mmHg
Ponto de Fusão: 75…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007437
Número CAS: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01391