Print…
3-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5371-100G OR5371-25G
APOSOR5371-100GEA 132 EUR
APOSOR5371-100G APOSOR5371-25G
3-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄BrClO₂S
Ponto de ebulição: 90…91 °C/0,5mmHg
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Densidade: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052313
Número CAS: 2905-24-0
UN: 3265
ADR: 8,II