Print…
2-Amino-1,3-propanediol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
OR5368-100G OR5368-25G OR5368-500G
APOSOR5368-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5368-100G APOSOR5368-25G APOSOR5368-500G
2-Amino-1,3-propanediol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Fórmula: C₃H₉NO₂
Peso Molecular: 91.11 g/mol
Ponto de ebulição: 128 °C/0.8mmHg
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051487
Número CAS: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
UN: 3259
ADR: 8 III