(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR5364-1KG
OR5364-500G
APOSOR5364-1KGEA
0
EUR
APOSOR5364-1KG
APOSOR5364-500G
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Fórmula:
C₈H₆ClN Ponto de ebulição: 265…267 °C Ponto de Fusão: 25…31 °C Densidade: 1,19 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 134 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001918 Número CAS: 140-53-4 EINECS: 205-418-9 UN: 3439 ADR: 6.1,II |