Print…
3,5-Dichloropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5363-100G OR5363-25G
APOSOR5363-100GEA 48 EUR
APOSOR5363-100G APOSOR5363-25G
3,5-Dichloropyridine 98%
3,5-Dichloropyridine
Fórmula: C₅H₃Cl₂N
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006376
Número CAS: 2457-47-8
EINECS: 219-537-9