Print…
m-Toluidina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Toluidina, 3-Aminotolueno
OR5362-250G OR5362-1KG
APOSOR5362-250GEA 87 EUR
APOSOR5362-250G APOSOR5362-1KG
m-Toluidina 99%
m-Toluidina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 203…204 °C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007808
Número CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II