Print…
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5360-100G OR5360-25G
APOSOR5360-100GEA 58 EUR
APOSOR5360-100G APOSOR5360-25G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 98+%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₅H₂₃ClO₂S
Peso Molecular: 302.87 g/mol
Ponto de Fusão: 94…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007433
Número CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8 II