Print…
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5359-1G OR5359-10G OR5359-25G
APOSOR5359-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5359-1G APOSOR5359-10G APOSOR5359-25G
4-Amino-6-methoxypyrimidine
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₇N₃O
Ponto de Fusão: 157…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129983
Número CAS: 696-45-7