Print…
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5357-100G OR5357-25G OR5357-500G
APOSOR5357-100GEA 24.8 EUR
APOSOR5357-100G APOSOR5357-25G APOSOR5357-500G
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Fórmula: C₆H₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006641
Número CAS: 675-10-5
EINECS: 211-619-2