Print…
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR5354-100G OR5354-25G OR5354-5G
APOSOR5354-100GEA 108 EUR
APOSOR5354-100G APOSOR5354-25G APOSOR5354-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₄
Ponto de Fusão: 197…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632203
Número CAS: 99768-12-4