Print…
3-Hydroxybenzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: m-Hydroxybenzoic Acid
OR5349-100G OR5349-500G OR5349-1KG
APOSOR5349-100GEA 11.8 EUR
APOSOR5349-100G APOSOR5349-500G APOSOR5349-1KG
3-Hydroxybenzoic acid 99%
3-Hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de Fusão: 200…203 °C
Ponto de Inflamação: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002506
Número CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5