Print…
3,5-Lutidine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5347-1KG OR5347-250G OR5347-5KG
APOSOR5347-1KGEA 132 EUR
APOSOR5347-1KG APOSOR5347-250G APOSOR5347-5KG
3,5-Lutidine 99%
3,5-Lutidine
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 169…170 °C
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006404
Número CAS: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III