Print…
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5346-1G OR5346-25G OR5346-5G
APOSOR5346-1GEA 219 EUR
APOSOR5346-1G APOSOR5346-25G APOSOR5346-5G
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
3,5-Dihydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₅NO₂
Ponto de Fusão: 185…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016453
Número CAS: 19179-36-3