Print…
4-Benzyloxybenzyl alcohol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
OR5343-100G OR5343-25G
APOSOR5343-100GEA 173 EUR
APOSOR5343-100G APOSOR5343-25G
4-Benzyloxybenzyl alcohol 95+%
4-Benzyloxybenzyl alcohol
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂
Peso Molecular: 214.26 g/mol
Ponto de Fusão: 86…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004654
Número CAS: 836-43-1