Print…
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5342-1G OR5342-25G OR5342-5G
APOSOR5342-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5342-1G APOSOR5342-25G APOSOR5342-5G
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₁H₁₅ClO₂S
Ponto de Fusão: 39…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173759
Número CAS: 73948-18-2
UN: 3261
ADR: 8,II