Print…
Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5339-1G OR5339-5G OR5339-10G
APOSOR5339-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5339-1G APOSOR5339-5G APOSOR5339-10G
Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Pyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C5H4N2O2
Ponto de Fusão: 259…261 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00856162
Número CAS: 4595-61-3
EINECS: 224-994-2