Print…
2-Chlorobenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5336-100G OR5336-25G
APOSOR5336-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5336-100G APOSOR5336-25G
2-Chlorobenzoyl chloride 97%
2-Chlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 237…239 °C
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000660
Número CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8,II