Print…
2,5-Dimethylindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5331-1G OR5331-25G OR5331-5G
APOSOR5331-1GEA 0 EUR
APOSOR5331-1G APOSOR5331-25G APOSOR5331-5G
2,5-Dimethylindole
2,5-Dimethylindole
Fórmula: C₁₀H₁₁N
Ponto de Fusão: 113…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005621
Número CAS: 1196-79-8