Print…
2,6-Dichlorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,6-Dichlorophenyl)metaboric acid, 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,6-dichlorophenyl)borane, (2,6-Dichlorophenyl)boronic acid
OR5330-5G OR5330-1G OR5330-10G
APOSOR5330-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5330-5G APOSOR5330-1G APOSOR5330-10G
2,6-Dichlorophenylboronic acid 98%
2,6-Dichlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BCl₂O₂
Ponto de Fusão: 151…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064869
Número CAS: 73852-17-2