Print…
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5322-25G OR5322-5G OR5322-1G OR5322-10G
APOSOR5322-25GEA 0 EUR
APOSOR5322-25G APOSOR5322-5G APOSOR5322-1G APOSOR5322-10G
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Fórmula: C₈H₁₃NS
Peso Molecular: 155.26 g/mol
Ponto de ebulição: 174…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051643
Número CAS: 15679-11-5