Print…
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
OR53199-1G OR53199-5G
APOSOR53199-1GEA 122 EUR
APOSOR53199-1G APOSOR53199-5G
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₂₂H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862343
Número CAS: 147900-46-7