Print…
Tiocianato de potássio 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5319-2.5KG OR5319-500G
APOSOR5319-2.5KGEA 234 EUR
APOSOR5319-2.5KG APOSOR5319-500G
Tiocianato de potássio 98%
Tiocianato de potássio
Fórmula: KSCN
Ponto de ebulição: 500 °C
Ponto de Fusão: 172…175 °C
Densidade: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011413
Número CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1