Print…
Phenyl acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5316-100G OR5316-250G OR5316-1KG
APOSOR5316-100GEA 0 EUR
APOSOR5316-100G APOSOR5316-250G APOSOR5316-1KG
Phenyl acetate 97%
Phenyl acetate
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 196 °C
Densidade: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008699
Número CAS: 122-79-2
EINECS: 204-575-0