Print…
2-Toluoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5314-100G OR5314-500G
APOSOR5314-100GEA 65.5 EUR
APOSOR5314-100G APOSOR5314-500G
2-Toluoyl chloride 98%
2-Toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₇ClO
Ponto de ebulição: 88…90 °C/12mmHg
Densidade: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000668
Número CAS: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
UN: 3265
ADR: 8,II