Print…
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Fmoc-Thr(Trt)-OH, (2S,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(trityloxy)butanoic acid
OR53138-1G OR53138-25G
APOSOR53138-1GEA 132 EUR
APOSOR53138-1G APOSOR53138-25G
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Fmoc-O-trityl-L-threonine
Fórmula: C₃₈H₃₃NO₅
Peso Molecular: 583.684 g/mol
Ponto de Fusão: 70…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00237034
Número CAS: 133180-01-5