Print…
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53132-1G OR53132-5G
APOSOR53132-1GEA 0 EUR
APOSOR53132-1G APOSOR53132-5G
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₆BrNO
Ponto de Fusão: 49…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09800557
Número CAS: 131747-45-0