Print…
Triethyl orthobenzoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53122-100G OR53122-500G
APOSOR53122-100GEA 55.1 EUR
APOSOR53122-100G APOSOR53122-500G
Triethyl orthobenzoate 95+%
Triethyl orthobenzoate
Fórmula: C₁₃H₂₀O₃
Ponto de ebulição: 239…241 °C
Densidade: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009222
Número CAS: 1663-61-2