Print…
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected
OR53118-1G OR53118-5G
APOSOR53118-1GEA 234 EUR
APOSOR53118-1G APOSOR53118-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₅NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569306
Número CAS: 141783-63-3