Print…
1,6-Dibromopyrene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53108-25G OR53108-5G
APOSOR53108-25GEA 132 EUR
APOSOR53108-25G APOSOR53108-5G
1,6-Dibromopyrene 98%
1,6-Dibromopyrene
Fórmula: C₁₆H₈Br₂
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09263746
Número CAS: 27973-29-1