Print…
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
OR53100-100G OR53100-25G
APOSOR53100-100GEA 139 EUR
APOSOR53100-100G APOSOR53100-25G
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Peso Molecular: 197.06 g/mol
Ponto de Fusão: 222 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012979
Número CAS: 137-09-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III