Print…
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl p-methoxyhydrocinnamate, Methyl 3-(4-methoxyphenyl)propanoate
OR53092-1G OR53092-5G
APOSOR53092-1GEA 21.9 EUR
APOSOR53092-1G APOSOR53092-5G
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 120 °C
Ponto de Fusão: 37…41 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01923356
Número CAS: 15823-04-8