Print…
N-Ethylbenzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
OR5309-100ML OR5309-25ML OR5309-500ML
APOSOR5309-100MLEA 81.5 EUR
APOSOR5309-100ML APOSOR5309-25ML APOSOR5309-500ML
N-Ethylbenzylamine 97%
N-Ethylbenzylamine
Fórmula: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 191…194 °C/760mmHg
Densidade: 0,909 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009031
Número CAS: 14321-27-8
UN: 2735
ADR: 8,II