Print…
Boc-S-trityl-L-homocysteine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(tritylthio)butanoic acid, Boc-Homocys(Trt)-OH, Boc-HoCys(Trt)-OH
OR53086-1G OR53086-250MG
APOSOR53086-1GEA 66.7 EUR
APOSOR53086-1G APOSOR53086-250MG
Boc-S-trityl-L-homocysteine
Boc-S-trityl-L-homocysteine
Fórmula: C₂₈H₃₁NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672309
Número CAS: 201419-16-1